Learn More
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000
Series G3000 Ventilated Ratchet Hard Hat allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
Marca:  3M™ 7000039720
401.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15789717
  • 550.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • Los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor ofrecen un flujo de aire máximo que aumenta la comodidad del usuario.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EN 397
ABS estabilizado ante UV
De 53 a 62 cm
330 g
Naranja
Casco
Trinquete
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Casco con arnés de trinquete con ventilación Serie G3000 > Color: Naranja