Learn More
BINDER™ Serie KBW - Cámaras de crecimiento, con luz
GREENER_CHOICE
Gracias a su iluminación natural, la serie KBW proporciona una distribución homogénea de la luz. De esta manera, la cámara climática logra condiciones de iluminación y temperatura constantes.
Marca:  BINDER™ 9020-0338
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15661197
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
  • Intervalo de temperatura con luz: de +5 °C a + +60 °C
  • Cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Controlador de pantalla táctil intuitivo con segmento de tiempo y programación en tiempo real con interno registro de datos
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
  • 3 gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Especificaciones
8.7 cu. ft.
30 kg
247 l
Sistema de iluminación patentado
2 estándar/7 máx.
Del 10 al 80 %
Cámara de crecimiento
KBW240-230 V
945 x 850 x 1465 mm
200 V
6,1 A
66.1 lb.
KBW240-230 V, estándar, serie KBW: cámaras de crecimiento con luz, 247 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Acero inoxidable
Acero inoxidable
CEE
De 0 °C a 70 °C
TFT táctil
650 x 485 x 785 mm
202 kg
1,4 kW
50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios