Learn More
BINDER™ Serie KBW - Cámaras de crecimiento, con luz
Gracias a su iluminación natural, la serie KBW proporciona una distribución homogénea de la luz. De esta manera, la cámara climática logra condiciones de iluminación y temperatura constantes.
15395.00€ - 23750.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Iluminación | Sistema de iluminación patentado |
Material | Acero inoxidable |
tipo de tapón | CEE |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 70 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15661197
|
BINDER™
9020-0338 |
247 l | 945 x 850 x 1465 mm |
15395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15621207
|
BINDER™
9020-0339 |
400 l | 945 x 970 x 1965 mm |
17005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15671207
|
BINDER™
9020-0340 |
698 l | 1270 x 1040 x 1950 mm |
23750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Rango de temperatura: de 0 °C a 70 °C
- Rango de temperatura con luz: de 5 °C a 60 °C
- 3 bandejas de luz de posicionamiento variable con 5 tubos fluorescentes cada una
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG)
- Evitar la corrosión del cristal mediante un revestimiento TIMELESS especial
- 3 rejillas de acero inoxidable
- Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Calentamiento de la puerta
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
De 0 °C a 70 °C | |
TFT táctil |
Sistema de iluminación patentado | |
CEE | |
Cámara de crecimiento | |
200 V |