Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier
La serie KT combina un rendimiento excepcional con una eficiencia energética impresionante y una facilidad medioambiental. Las estufas microbiológicas refrigeradas de la serie KT son de última generación en aplicación y protegen las muestras.
5115.00€ - 7685.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
Tecnología de convección | Tecnología APT.line™ |
Iluminación | Sin iluminación |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15649115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0311 |
53 l | 680 x 695 x 635 mm |
5115.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15659115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0313 |
102 l | 880 x 815 x 715 mm |
6170.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15639115
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0289 |
163 l | 880 x 815 x 1025 mm |
7685.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Rango de temperatura: de 4 °C a 100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real
- Visualización a través de monitor LCD
- Introducción de datos través de pulsador giratorio
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Posibilidad de apilamiento
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Registro de datos de medición e interfaz USB
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sin sensor | |
Sin iluminación | |
2 estándar/5 máx. | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora refrigerada | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Tecnología APT.line™ | |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
De 4 °C a 100 °C | |
Pantalla LCD | |
200 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Serie KT - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier