Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Cámaras de pruebas de baterías con equipamiento de seguridad para un cambio rápido de temperatura
Las cámaras LIT MK son idóneas para realizar pruebas de envejecimiento, rendimiento y estrés en el control de calidad o de la producción de baterías. Para lograr un máximo nivel de seguridad, todas las cámaras cuentan con un dispositivo de detección y extinción de fuegos.
Marca: BINDER™ 9020-0403
Descripción
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +110 °C
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 2 cuando la temperatura se ajusta a +120 °C
- Solapa de descarga de presión reversible de acero inoxidable instalada en la mitad de la parte superior de la unidad
- Mecanismo de bloqueo de puertas mejorado con soportes reforzados
- Monitorización de CO, H2, O2 y temperatura en la atmósfera del área de ensayo
- Equipo de inertización
- Supresión de incendios de CO2
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección de condensación programable para muestras
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- 1 gradilla de acero inoxidable, se puede colocar libremente
- Refrigerante R-452A sin CFC
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
- TÜV SÜD confirma que LIT MK 240 y las cámaras LIT MK 720 son adecuadas para EUCAR de nivel 6
Especificaciones
40 kg | |
Ethernet, USB | |
734 l | |
Cámara de precalentamiento APT.line™ | |
Enchufe CEE 16 / 6 H de 5 polos | |
TFT táctil | |
Pruebas de batería | |
4 K | |
LITMK720-400 V | |
LIT MK | |
Del 0,3 al 2,0 % | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
600 x 1200 x 1020 mm | |
570 kg | |
400 V | |
16 A |
Pantalla táctil | |
LITMK720-400 V, estándar, serie LIT MK: cámaras de prueba de baterías con equipo de seguridad para cambios rápidos de temperatura, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
LED | |
-40°C a +110°C | |
Una sola puerta | |
3600 W (a 25 °C) | |
60 min. de -40° a +110 °C | |
1 | |
Refrigerante R-452 A sin CFC | |
2 años | |
1898 x 1186 x 2221 mm | |
769 kg | |
400 V 3∼ 50 Hz | |
8,7 kW | |
50 Hz |