missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SGC 6870
Potent and selective PRMT6 allosteric inhibitor
242.36€ - 958.37€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one |
---|---|
CAS | 2561471-27-8 |
Objetivo | Protein Arginine Methyltransferase Inhibitors |
Fórmula molecular | C23H21BrN2O2S |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18064242
|
Tocris Bioscience™
7182/25 |
25 mg |
958.37€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18065432
|
Tocris Bioscience™
7182/5 |
5 mg |
242.36€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SGC 6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) allosteric inhibitor (IC50 = 77 nM). Exhibits selectivity over all other PRMTs and 23 methyltransferases. In HEK293T cells overexpressing PRMT6, inhibits asymmetric dimethylation of H3R2 (IC50 = 0.8 μM) Negative control SGC 6870N (Cat. No. 7184) also available.Especificaciones
(R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one | |
Protein Arginine Methyltransferase Inhibitors | |
0.98 |
2561471-27-8 | |
C23H21BrN2O2S |