Learn More
Trajan™ Empalmes de 100 % grafito SGE™
Uso en detectores e inyectores Agilent Technologies™ (HP) a presión atmosférica (p. ej.: FID)
Marca:  Trajan™ 072608
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10085350
  • 58.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Uso en detectores e inyectores Agilent Technologies™ (HP) a presión atmosférica (p. ej.: FID)
  • El grafito 100 % liso es poroso al oxígeno
  • Forma un sello estable con columnas capilares
  • Reutilizable en otras columnas capilares
  • Temperatura máxima: 450 °C (842 °F)
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
  • Las SG-072635 y SG-072636 presentan un estilo de cuerpo de empalme corto para adaptarse a tuercas capilares estándar del inyector/detector HP
  • No para interfaz GC/MS
Especificaciones
Especificaciones
Empalme corto
GC
842 °F
Tuercas cortas SSN Swagelok o SGE de 1,58 mm (0,0625 pulgadas), Agilent HP, sistemas de GC Varian, de 0,1 a 0,32 mm de DI
0,08 cm
0,031 in
0,032 cm
450 °C
100 % grafito
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Trajan™ Empalmes de 100 % grafito SGE™ > Empalme corto; DI del empalme: 0,8 mm; DI de la columna: Entre 0,1 y 0,32mm