Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
114.00€ - 137.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 22 G |
---|---|
Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12947556
|
Trajan™
005715 |
100 μl | 100F-CTC-GT-LC |
114.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12967526
|
Trajan™
005720 |
100 μl | 100F-CTC-GT-LC(0,4) |
114.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12987526
|
Trajan™
007720 |
500 μl | 500F-CTC-GT-LC(0,4) |
116.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12957526
|
Trajan™
003715 |
25 μl | 25F-CTC-GT-LC |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Jeringas resistentes a las altas temperaturas para aplicaciones headspace con temperaturas de hasta 150 °C
- Con opción de cerrar el émbolo de PTFE para un funcionamiento más sencillo y a prueba fugas: adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
- Las especificaciones de las jeringas se ajustan exactamente a los soportes de CTC para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
Especificaciones
22 G | |
51 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe