Learn More
Trajan™ Diamond Autosampler Syringes for Agilent and Shimadzu GC
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
Marca: Trajan™ 0355431
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
- Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
- El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
- La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
- La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
- Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
- El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Recubrimiento de la aguja: Ultrasuave | |
0,004 in | |
0,024 in | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
42 mm | |
Agilent y Shimadzu |
23 G | |
0,11 mm | |
0,63 mm | |
1,65 in | |
Unidad | |
Cono |