Learn More
Trajan™ Diamond Autosampler Syringes for Agilent and Shimadzu GC
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
90.40€ - 108.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 23 G |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
Longitud de la aguja (imperial) | 1,65 in |
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13197926
|
Trajan™
0355421 |
0,004 in | 0,11 mm | Recubrimiento de la aguja: Hidrófobo ultrasuave |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13167926
|
Trajan™
0355410 |
0,0094 in | 0,24 mm | Recubrimiento de la aguja: Hidrofílico ultrasuave |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13177926
|
Trajan™
0355411 |
0,004 in | 0,11 mm | Recubrimiento de la aguja: Hidrofílico ultrasuave |
98.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13187926
|
Trajan™
0355420 |
0,0094 in | 0,24 mm | Recubrimiento de la aguja: Hidrófobo ultrasuave |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13107936
|
Trajan™
0355430 |
0,0094 in | 0,24 mm | Recubrimiento de la aguja: Ultrasuave |
90.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13117936
|
Trajan™
0355431 |
0,004 in | 0,11 mm | Recubrimiento de la aguja: Ultrasuave |
90.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
- Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
- Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
- Metal back flange provides stability and resists fracture.
- Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
- Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
- Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Especificaciones
23 G | |
0,63 mm | |
1,65 in | |
Unidad | |
Agilent y Shimadzu |
0,024 in | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
Cono |