Learn More
SGE™ Gastight Syringes: Fixed Luer-Tip Models
Suitable for liquid and gas samples
Marca: SGE™ 004229
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
- Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
- Las jeringas con punta Luer y Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
±1% | |
0,31 in | |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
Jeringa estanca a los gases | |
Unidad | |
Punta Luer, fija |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
8 mm | |
Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes | |
50F-LT-GT | |
50 μl |