Learn More
SGE™ Gastight Syringes: Fixed Luer-Tip Models
Suitable for liquid and gas samples
68.60€ - 80.80€
Especificaciones
Exactitud | ±1% |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
Incluye | Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10025540
|
SGE™
004229 |
50 μl | 0,31 in | 8 mm |
68.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10482731
|
SGE™
006229 |
250 μl | 0,31 in | 8 mm |
72.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10567922
|
SGE™
007229 |
500 μl | 0,31 in | 8 mm |
69.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10508312
|
SGE™
008020 |
1 mL | 0,31 in | 8,8 mm |
72.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10655471
|
SGE™
008420 |
2,5 ml | 0,42 in | 10,8 mm |
80.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- 10μL to 100mL capacities
- Constructed from borosilicate glass, with PTFE plunger tips and Kel-F™ Luer cones (where applicable)
- Needles align with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
- Luer-tip syringes come without needles; order separately
Especificaciones
±1% | |
Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes | |
Unidad |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
Jeringa estanca a los gases | |
Punta Luer, fija |