Learn More
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™
El tamaño de la inyección determina el volumen que tendrá
Marca: SGE™ 002301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibre: 22
- Longitud de la aguja: 5,08cm
- Estilo de punta: LC
Especificaciones
22 G | |
0,71 mm | |
2 in | |
10F-LC | |
10 μl | |
Válvulas Rheodyne y Valco |
0,028 in | |
2 in | |
Jeringa manual | |
Unidad | |
LC | |
Fijo |
Título del producto
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™ > Aguja fija; 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido