Learn More
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™
El tamaño de la inyección determina el volumen que tendrá
55.25€ - 116.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 22 G |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,71 mm |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
Tipo de producto | Jeringa manual |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de conexión | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16612552
|
SGE™
001301 |
5 μl | Fijo | 5F-LC |
60.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10617171
|
SGE™
002301 |
10 μl | Fijo | 10F-LC |
55.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12730710
|
SGE™
003312 |
25 μl | Extraíble | 25R-GT-LC |
76.90€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12726947
|
SGE™
004312 |
50 μl | Extraíble | 50R-GT-LC |
78.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10688143
|
SGE™
006310 |
250 μl | Extraíble | 250R-LC |
101.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12736977
|
SGE™
006312 |
250 μl | Extraíble | 250R-GT-LC |
84.65€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15268493
|
SGE™
007310 |
500 μl | Extraíble | 500R-LC |
116.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10661793
|
SGE™
008105 |
1 ml | Extraíble | 1MDR-LC-GT |
114.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Gauge: 22
- Needle Length: 5.08cm (2 in.)
- Tip Style: LC
Especificaciones
22 G | |
0,71 mm | |
Jeringa manual | |
LC |
0,028 in | |
2 in | |
Unidad | |
Válvulas Rheodyne y Valco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™