Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
Marca: Trajan™ 031746
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñados para limpiar de forma eficaz las agujas de las jeringas.Los estiletes de metal Trajan Scientific and Medical™ para limpiar jeringas se suministran en paquetes de 5.
- Limpieza eficaz de las aguja de las jeringas
- Disponible en formato kit o como pieza de repuesto
Especificaciones
5,9 in | |
15 cm | |
Estilete de metal de repuesto | |
Agujas de jeringa (de 15 a 500 μl) |