Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
19.30€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 5,9 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 15 cm |
Tipo de producto | Estilete de metal de repuesto |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15268523
|
Trajan™
031746 |
Agujas de jeringa (de 15 a 500 μl) |
19.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15278523
|
Trajan™
031747 |
Agujas de jeringa (1 ml y más grandes) |
19.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15258523
|
Trajan™
031745 |
Agujas de jeringa (de 5 a 10 μl) |
19.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Diseñados para limpiar de forma eficaz las agujas de las jeringas.Los estiletes de metal Trajan Scientific and Medical™ para limpiar jeringas se suministran en paquetes de 5.
- Effective cleaning of syringe needle
- Kit available as well as replacement wires
Especificaciones
5,9 in | |
15 cm | |
Estilete de metal de repuesto |