Learn More
Trajan™ Stylet Wires for Syringe Cleaning
Designed for effective cleaning of syringe needles. Trajan Scientific and Medical™ Stylet Wires for Syringe Cleaning are supplied in packs of 5.
Marca:  Trajan™ 031747
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15278523
  • 19.30€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Diseñados para limpiar de forma eficaz las agujas de las jeringas.Los estiletes de metal Trajan Scientific and Medical™ para limpiar jeringas se suministran en paquetes de 5.
  • Limpieza eficaz de las aguja de las jeringas
  • Disponible en formato kit o como pieza de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
5,9 in
15 cm
Estilete de metal de repuesto
Agujas de jeringa (1 ml y más grandes)