Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Epredia™ ShandonTM CryochromeTM.
Marca:  Epredia™ 9990426
74.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12570017
  • 90.20€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
  • Codifica por colores las secciones congeladas para facilitar su identificación y seguimiento
  • Disponible en cuatro colores: rosa, azul, amarillo y verde
  • Formulada con características físicas idénticas a las de la resina de inclusión Cryomatrix™
Especificaciones
Especificaciones
Muestreador Cryochrome™ (uno de cada color)
120 ml