Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Epredia™ ShandonTM CryochromeTM.
73.15€ - 88.49€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12570017
|
Epredia™
9990426 |
Muestreador Cryochrome™ (uno de cada color) |
88.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12560017
|
Epredia™
9990423 |
Cryochrome™ amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12533527
|
Epredia™
9990422 |
Cryochrome™ azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12543527
|
Epredia™
9990428 |
Cryochrome™ verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12580017
|
Epredia™
9990429 |
Cryochrome™ rosa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Codifica por colores las secciones congeladas para facilitar su identificación y seguimiento
- Disponible en cuatro colores: rosa, azul, amarillo y verde
- Formulada con características físicas idénticas a las de la resina de inclusión Cryomatrix
Especificaciones
Cryochrome™ verde | |
120 ml |