Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Epredia™ ShandonTM CryochromeTM.
Marca: Epredia™ 9990429
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Sujete el tejido para corte congelado con la resina de inclusión Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™.
- Codifica por colores las secciones congeladas para facilitar su identificación y seguimiento
- Disponible en cuatro colores: rosa, azul, amarillo y verde
- Formulada con características físicas idénticas a las de la resina de inclusión Cryomatrix™
Especificaciones
Cryochrome™ rosa | |
120 ml |