Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo rojo Shandon™ CytoRich™, frasco
Realice una evaluación más precisa de características citológicas con el líquido de recogida rojo Epredia™ Shandon™ CytoRich™ que lisa los ERI y solubiliza las proteínas.
Marca: Epredia™ B9990801
58.80 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Hay disponibles recipientes precargados
- Líquido alcohólico listo para el uso
- Compatible con inmunohistoquímica
Especificaciones
Líquido de cultivo rojo CytoRich™ | |
500 ml |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, methyl alcohol