Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo rojo Shandon™ CytoRich™, frasco
Realice una evaluación más precisa de características citológicas con el líquido de recogida rojo Epredia™ Shandon™ CytoRich™ que lisa los ERI y solubiliza las proteínas.
81.35€ - 272.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12628346
|
Epredia™
B9990802 |
20 ml |
202.00€
paquete de 180 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12638346
|
Epredia™
B9990803 |
120 ml |
272.00€
paquete de 125 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12502716
|
Epredia™
B9990801 |
500 ml |
98.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15337908
|
Epredia™
B9990800 |
1 gal |
81.35€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Hay disponibles recipientes precargados
- Líquido alcohólico listo para el uso
- Compatible con inmunohistoquímica
Especificaciones
Recipiente de 20 ml |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide