Learn More
Epredia™ Hojas de repuesto para sierra de osteotomía manual de doble hoja Shandon™
Hojas para usar con la sierra manual para huesos Shandon.
52.30€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sierra de osteotomía manual con doble hoja (1001797)
Incluye Los juegos de hojas de repuesto incluyen enganches.
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 17,8 cm
Anchura (imperial) 9 pulg
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15210289
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
1001798
Hojas de repuesto, gruesas
52.30€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corte fácilmente una amplia variedad de huesos, incluidas las difíciles cabezas femorales, con la sierra de osteotomía manual con doble hoja Thermo Scientific™ Shandon™. Esta sierra realiza cortes simultáneos y paralelos para permitir extraer una lámina de hueso para su procesamiento.
High-quality blades for use with Shandon Dual Blade Manual Bone Saw.
Especificaciones
Especificaciones
Sierra de osteotomía manual con doble hoja (1001797)
7 pulg
9 pulg
Los juegos de hojas de repuesto incluyen enganches.
17,8 cm
22,9 cm