Learn More
Epredia™ Tinciones Shandon™ Kwik-Diff™, kit Kwik Diff, 500 ml cada fijador, eosina, azul de metileno
Enjoy a quicker alternative to traditional Wright's and Giemsa Staining procedures with Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™ Stains.
Marca: Epredia™ 9990701
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible como kit o como componentes individuales
- Tinción diferencial rápida en tres pasos para médulas óseas, frotis, FNA y microorganismos como H. pylori.
Incluye:
Reactivo 1: fijador; Reactivo 2: eosina; Reactivo 3: Azul de metileno
Especificaciones
125 ml | |
Kit Kwik-Diff™ | |
Kit includes 125 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.