Learn More
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10435310
|
Epredia™
9990700 |
Kit Kwik-Diff™ | Kit includes 500 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue | 500 ml |
224.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10633649
|
Epredia™
9990705 |
Reactivo 1 Kwik-Diff™, fijador | Reactivo 1, fijador | 4 l |
164.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10643649
|
Epredia™
9990706 |
Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina | (4 L) Kwik-Diff Reagent 2, Eosin | 4 l |
156.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10549408
|
Epredia™
9990707 |
Reactivo 3 Kwik-Diff™, azul de metileno | (4 L) Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue | 4 l |
189.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12539956
|
Epredia™
9990701 |
Kit Kwik-Diff™ | Kit includes 125 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue | 125 ml | N/A | ||||||
Descripción
- Available in kit form or as individual components
- Fast three-step differential stain for bone marrows, smears, FNAs, and microorganisms such as H. pylori
Reagent 1: Fixative; Reagent 2: Eosin; Reagent 3: Methylene Blue
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Tinciones Shandon™ Kwik-Diff™, kit Kwik Diff, 500 ml cada fijador, eosina, azul de metileno