Learn More
Epredia™ Tableros de disección de corcho de neopreno Shandon™
Trabaje sobre una superficie duradera y resistente a los cortes con estos tableros de disección de corcho de neopreno.
Marca:  Epredia™ 361
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323575
Descripción
Descripción
Trabaje en una superficie duradera y resistente a los cortes sobre una base de contrachapado marino con el tablero de disección de corcho de neopreno Thermo Scientific™ Shandon™.
Características:
  • Una capa de corcho de neopreno de 6 mm está permanentemente pegada a la base.
  • La composición de formada por una mezcla de caucho y corcho resiste la absorción y permite un lavado a fondo.
  • Los paragolpes de caucho acoplados a las esquinas elevan la superficie de corte a 3,8 cm (1,5 ″).
Información para pedidos:
  • El tablero grande mide 40,6 x 58,4 x 1,9 cm
  • El tablero pequeño mide 50,5 x 40,6 x 1,9 cm
  • El tablero se ajusta a la bandeja de disección con drenaje Woll 360.
Especificaciones
Especificaciones
de corcho de neopreno Shandon
Grande
16 pulg
23 pulg
0,75 in
Mezcla de caucho y corcho
16 x 23 x 0,75 pulg (40,6 x 58,4 x 1,9 cm)
40,6cm
58,4cm
1,9cm