Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ Reagent
Achieve improved cell clarity by removing excess hematoxylin from the slide with Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™, a specially-formulated acid alcohol solution.
58.45€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12513627
|
Epredia™
6769009 |
Nu-Clear™ II |
58.45€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Key Features
- Removes residual hematoxylin staining the glass.
- Designed to be used on the full line of Epredia Shandon automatic stainers as well as manual methods.
Nu-Clear I
- Fast-acting solution
- Recommended to be used as a 10-second step in most protocols
- Particularly beneficial for use with Harris hematoxylin
- May be used on the Epredia Varistain™ 24-4 or Shandon Varistain Gemini slide stainers
Nu-Clear II
- Less concentrated
- Recommended as a 20-second step
- May be used on the Epredia Shandon Linistat and other linear stainers
- Rcommended for use with Gill hematoxylins
Especificaciones
Nu-Clear™ II |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid