Learn More
Epredia™ Sucedáneo de xileno
Consiga un procesamiento, tinción y cubrimiento más seguro y más cómodo con el sucedáneo de xileno Epredia™
Marca: Epredia™ 6764506
Detalles adicionales : Peso : 12.64000kg Transport : UN number : 1268 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
Consiga un procesamiento, tinción y cubrimiento más seguro y más cómodo con el sucedáneo de xileno Thermo Scientific™ Shandon™.
- No es sensibilizante de la piel normal
- Velocidad de evaporación similar al xileno
- Un hidrocarburo alifático prácticamente sin olor; no tiene aroma cítrico
- Su límite de exposición en suspensión es tres veces más seguro que el del xileno (TLV 300 ppm)
Especificaciones
Sucedáneo de xileno | |
1 gal; 4/caja |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: naptha (petroleum),hydrotreated heavy