Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug
15.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND8
- Vidrio
- Ámbar
- 1 ml
- Tapón
- Diafragma con forma de estrella
- Polietileno
- Transparente
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
40 mm | |
No |
8,2 mm | |
1 ml | |
8 |