Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, 8mm, Amber Glass, PE plug
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
16.55€ - 18.90€
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 8,2 mm
Material Vidrio
Altura (métrico) 40 mm
Tamaño del tapón 8
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10224852
Ver documentos
Fisherbrand™
08 14 0595
1 ml
16.55€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10506075
Ver documentos
Fisherbrand™
08 14 1169
1,4 ml
18.90€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND8
  • Glass
  • Amber
  • 1mL
  • Plug
  • Sstar-shaped diaphragm
  • Polyethylene
  • Transparent
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Vidrio
8
8,2 mm
40 mm