Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, Clear, PE plug
Recommended for HPLC usage.
18.95€ - 60.90€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 100 |
Marking Spot | No |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12970941
|
Fisherbrand™
|
5,5 ml |
27.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11561404
|
Fisherbrand™
|
< 1,28/ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12980941
|
Fisherbrand™
|
4 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
- Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
100 | |
No |