Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Estantes perforados y de malla de alambre
Marca:  Thermo Scientific™ 50135245
206.73 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12685316
  • 262.31€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estantes de malla de alambre y perforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estufa de protocolo avanzado Heratherm de 400 I OMH 400 y estufa microbiológica de protocolo general 400 l IGS400
(2) soportes de estante
49,08 cm
49,8 cm
Estante
21,06 in
21,06 in
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™ > Estante de malla de alambre para estufa de protocolo avanzado Heratherm de 400L OMH400 e incubadora de protocolo general de 400L IGS400