missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraces de fondo redondo
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 4/14
Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg
Descripción
- Con reborde
- Vidrio de borosilicato
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
Estilo de parte superior: Con reborde | |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |
100 ml | |
103 mm | |
Forma redonda |