Learn More
Bohlender™ Minidesecadores móviles premium SICCO™
Los minidesecadores móviles premium son de policarbonato e incluyen dos estantes transparentes de PMMA.
Marca:  Bohlender™ V1948-06
Código de producto. 17147734
  • 323.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricación en policarbonato.
  • Con una asa práctica
  • Incluye dos estantes de PMMA, patas de caucho antideslizantes, un higrómetro y desecante
  • Puerta de un solo toque con junta circular
  • Construcción robusta
  • Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
  • Excelente visibilidad completa
  • Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
  • Ligero, transportable
  • Con una asa práctica
  • Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Especificaciones
Especificaciones
Policarbonato
1,6 gal
8,7 in
7,2 in
8,4 in
2,2 lb
Tarro de gel de sílice (23 g)
6,2 L
221 mm
183 mm
214 mm
1 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bohlender™ Minidesecadores móviles premium SICCO™ > Minidesecadores móviles premium; material:Policarbonato; profundidad (sistema métrico):214 mm, altura (sistema métrico):183 mm; anchura (métrico):221 mm; peso (sistema métrico):1 kg; volumen (sistema métrico):6,2 L