Learn More
Fisherbrand™ Cepillo de tamiz
Un cepillo de doble extremo para su uso con tamices de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Ofrece un cepillado suave
- Fabricado en latón con cerdas de nailon
- Dos tamaños diferentes: 30 x 135 mm y 20 x 230 mm
Especificaciones
Cepillo terminal | |
Latón | |
20 x 230 mm |
Nailon | |
1 unidad |