Learn More
Fisherbrand™ Cepillo de tamiz
Un cepillo de doble extremo para su uso con tamices de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™
25.25€ - 31.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo terminal |
---|---|
Bristle Material | Nailon |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11502763
|
Fisherbrand™
|
20 x 230 mm |
31.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11512763
|
Fisherbrand™
|
30 x 135 mm |
25.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ofrece un cepillado suave
- Fabricado con nailon o latón y cerdas
- Dos tamaños diferentes: 30 x 135 mm y 20 x 230 mm
Especificaciones
Cepillo terminal | |
Nailon | |
1 unidad |