Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature Series ClarifierTM 1, 2.
Marca:  Epredia™ 7401
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10693629
  • 36.50€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Mejora el contraste entre los núcleos y el citoplasma
  • Aumenta la transparencia celular
  • Elimina la tinción de fondo causada por un exceso de adhesivo de tejido
  • Elimina la tinción de hematoxilina no deseada del adhesivo sin afectar a la tinción del núcleo
Nota:
  • Clarifier 1 se recomienda con hematoxilina 7211 y hematoxilina 1
  • Clarifier 2 se recomienda con hematoxilina 7212 y hematoxilina 2
Especificaciones
Especificaciones
Clarifier™ 1
1 gal
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.