Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Signature Series ClarifierTM 1, 2.
18.45€ - 119.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10096348
|
Epredia™
7442 |
Clarifier 2 | 4 x 1 gal. |
119.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10693629
|
Epredia™
7401 |
Clarifier™ 1 | 1 gal |
36.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10603639
|
Epredia™
7402 |
Clarifier 2 | 1 gal |
18.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore la definición nuclear y la claridad de las hematoxilinas Signature Series con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
- Mejora el contraste entre el núcleo y el citoplasma.
- Aumenta la transparencia celular.
- Elimina la tinción de fondo causada por un exceso de adhesivo de tejido.
- Elimina la tinción de hematoxilina no deseada del adhesivo sin afectar a la tinción del núcleo.
- Clarifier 1 se recomienda con hematoxilina 7211 y hematoxilina 1.
- Clarifier 2 se recomienda con hematoxilina 7212 y hematoxilina 2.
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid