Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso ámbar
Bureta automática BRAND SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral ámbar y llave de PTFE.
Marca: BRAND™ 22316
229.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración
Especificaciones
25 ml | |
Sin frasco | |
12 meses |
0,1 ml | |
Llave de paso lateral ámbar con llave de PTFE |
Título del producto
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso ámbar > Capacidad: 25 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido