Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso ámbar
Bureta automática BRAND SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral ámbar y llave de PTFE.
285.00€ - 292.00€
Especificaciones
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Sin frasco
Llaves de paso Llave de paso lateral ámbar con llave de PTFE
Garantía 12 meses
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10132111
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
22316
25 ml
292.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10568021
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
22318
50 ml
285.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración
Especificaciones
Especificaciones
0,1 ml
Sin frasco
Llave de paso lateral ámbar con llave de PTFE
12 meses