Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™
La valoración aproximada se produce soltando el tornillo de micrómetro y utilizando el pulsador. La bureta automática Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ incluye un tubo de llenado de PVC, un tubo de descarga de silicona y un frasco de depósito de LDPE.
Marca: BRAND™ 23758
84.63 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21717" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Puesta a cero automática
- El frasco de presión permite un llenado rápido.
- El tornillo de micrómetro permite una valoración precisa.
Materiales:
- Tubo de llenado: PVC
- Tubo de descarga: silicona,
- Frasco de depósito: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Accesorio, gris: Poliamida.
- Tornillo de micrómetro: latón/PP.
Especificaciones
50 ml | |
0,1 ml | |
Frasco de depósito, tira Schellbach | |
Bureta automática | |
DIN EN ISO 385 |
Vidrio de borosilicato, Tubo de descarga de silicona, Frasco de depósito de LDPE, Base HDPE, Conexión de poliamida, Tornillo de micrómetro de latón | |
830 mm | |
±0,1 ml | |
Clase B |