Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™
La valoración aproximada se produce soltando el tornillo de micrómetro y utilizando el pulsador. La bureta automática Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ incluye un tubo de llenado de PVC, un tubo de descarga de silicona y un frasco de depósito de LDPE.
88.85€ - 131.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Incluye | Frasco de depósito, tira Schellbach |
Tipo | Bureta automática |
Class | Clase B |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10201931
|
BRAND™
23756 |
25 ml |
131.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10313581
|
BRAND™
23755 |
15 ml |
88.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10303581
|
BRAND™
23753 |
10 ml |
92.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10393621
|
BRAND™
23758 |
50 ml |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Beschreibung
- Fabricación de AR-GLAS™
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Puesta a cero automática
- El frasco de presión permite un llenado rápido.
- El tornillo de micrómetro permite una valoración precisa.
Materiales:
- Tubo de llenado: PVC
- Tubo de descarga: silicona,
- Frasco de depósito: PE-LD,
- Base: PE-HD,
- Accesorio, gris: Poliamida.
- Tornillo de micrómetro: latón/PP.
Spezifikation
Vidrio de borosilicato | |
Bureta automática | |
DIN EN ISO 385 |
Frasco de depósito, tira Schellbach | |
Clase B |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™