Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™
La valoración aproximada se produce soltando el tornillo de micrómetro y utilizando el pulsador. La bureta automática Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ incluye un tubo de llenado de PVC, un tubo de descarga de silicona y un frasco de depósito de LDPE.
Marca:  BRAND™ 23753
86.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10303581
  • 92.95€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
  • El frasco de presión permite un llenado rápido.
  • El tornillo de micrómetro permite una valoración precisa.
Materiales:
  • Tubo de llenado: PVC
  • Tubo de descarga: silicona,
  • Frasco de depósito: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Accesorio, gris: Poliamida.
  • Tornillo de micrómetro: latón/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
0,05 ml
Frasco de depósito, tira Schellbach
Bureta automática
DIN EN ISO 385
Vidrio de borosilicato
530 mm
±0,05 ml
Clase B
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™ > Capacidad: 10 ml