Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
Marca:  Ambion™ 4399667
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15521054
  • 588.00€ / 40 nanomoles
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
  • Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Especificaciones
Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo.
Reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos de células
ARNip con diseño personalizado
40 nmol
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior
GeneAssist: ARNip Silencer™ Select con diseño personalizado
Silencer™ Select
Estándar
Ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.