Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
338.00€ - 796.00€
Especificaciones
Descripción | GeneAssist: ARNip Silencer™ Select con diseño personalizado |
---|---|
Línea de productos | Silencer™ Select |
Tipo de producto | ARNip con diseño personalizado |
Condiciones de envío | Ambiente |
Temperatura (métrico) | Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |
Código de producto | Marca | Pureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Pureza | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15501054
|
Ambion™
4399665 |
Estándar | 5 nmol |
338.00€
5 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15511054
|
Ambion™
4399666 |
Estándar | 20 nmol |
510.00€
20 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15521054
|
Ambion™
4399667 |
Estándar | 40 nmol |
588.00€
40 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15531054
|
Ambion™
4399668 |
HPLC | 20 nmol |
766.00€
20 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15541054
|
Ambion™
4399669 |
HPLC | 40 nmol |
796.00€
40 nanomoles |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
GeneAssist: ARNip Silencer™ Select con diseño personalizado | |
ARNip con diseño personalizado | |
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |
Silencer™ Select | |
Ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.