Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G/UV254 Adsorbents
Marca: Macherey-Nagel™ 816320.5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
5 kg | |
2 - 20 μm | |
0,75 ml/g |
Adsorbentes de sílice G/UV254 | |
Sílice | |
60 Å |