Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G/UV254 Adsorbents
86.10€ - 351.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adsorbentes de sílice G/UV254 |
---|---|
Tamaño de partículas | 2 - 20 µm |
Material | Sílice |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Tamaño de poro | 60 Å |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10083031
|
Macherey-Nagel™
816320.1 |
1 kg |
86.10€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10450712
|
Macherey-Nagel™
816320.5 |
5 kg |
351.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Adsorbentes de sílice G/UV254 | |
Sílice | |
60 Å |
2 - 20 µm | |
0,75 ml/g |