Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G/UV254 Adsorbents
Marca:  Macherey-Nagel™ 816320.1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10083031
  • 86.10€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
1 kg
2 - 20 µm
0,75 ml/g
Adsorbentes de sílice G/UV254
Sílice
60 Å