Learn More
Macherey-Nagel™ Silica P Adsorbent with Organic Binder
Marca:  Macherey-Nagel™ 816380.5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023061
  • 351.00€ / 5 Kg
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
5000 g
Adsorbente de sílice P
Preparativa
7
60 Å
TLC
5 - 50 μm
Indicador de fluorescencia UV254
0,75 ml/g
500