Learn More
Macherey-Nagel™ Silica P Adsorbent with Organic Binder
86.10€ - 351.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | TLC |
---|---|
Tipo de producto | Adsorbente de sílice P |
Tamaño de partículas | 5 - 50 µm |
Grado | Preparativa |
Incluye | Indicador de fluorescencia UV254 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10608821
|
Macherey-Nagel™
816380.1 |
1000 g |
86.10€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10023061
|
Macherey-Nagel™
816380.5 |
5000 g |
351.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
TLC | |
5 - 50 µm | |
Indicador de fluorescencia UV254 | |
0,75 ml/g | |
500 |
Adsorbente de sílice P | |
Preparativa | |
7 | |
60 Å |